Learn More
Sel de sodium d’acide hyaluronique, Streptococcus equi, 91 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15480687
Click to view available options
Quantité:
1 g
Hyaluronic acid sodium salt, CAS # 9067-32-7, is an acidic mucopolysaccharide produced by the bacterium Streptococcus zooepidemicus that is abundant in the mammalian extracellular matrix.
Bacterial hyaluronic acid (HA) is a natural non-sulfated high molecular weight glycosaminoglycan that may be used to study formulations of non-animal gels potentially useful for procedures such as soft tissue augmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide hyaluronique bactérien (HA) est un glycosaminoglycane de masse moléculaire élevée non sulfaté naturel qui peut être utilisé pour étudier des formulations de gels sans composants d’origine animale potentiellement utiles pour des procédures telles que l’augmentation des tissus mous.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. Le poids moléculaire est supérieur ou égal à 1 MDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9067-32-7
Formule moléculaire (C14H20NO11Na)n
Poids moléculaire (g/mol) 417.30
Numéro MDL MFCD00875848
Clé InChI YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Nom IUPAC Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Hyaluronic acid sodium salt
Type Hyaluronic Acid Sodium Salt
Note relative au nom Streptococcus equi
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Merck Index 14,4757
Informations sur la solubilité Soluble in water
Pourcentage de pureté 91%