Learn More
Hamilton™ HxSil C18 3 μm 2,1 x 50 mm
Les colonnes Hamilton HxSil C18 à coiffe terminale garantissent une reproductibilité et une durabilité du temps de rétention. Les colonnes HxSil C18 présentent une plus grande rétention que la plupart des colonnes et améliorent la séparation des composés qui ne sont pas suffisamment conservés sur d’autres colonnes C18
Marque: Hamilton™ 79889
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.12300kg
Description
Fiche technique
Mode de séparation | En phase inversée |
---|---|
Phase stationnaire | HxSil C18 |
Forme | Colonne HPLC |
Diamètre intérieur du matériel | 2,1 mm |
Longueur du matériel | 50 mm |
Granulométrie | 3 µm |
Classification USP | USP L1 |
Type du matériau de remplissage | Silice |
Porosité | 100 Å |
Matériau du matériel | Acier inoxydable |
Pression maximale | 5 000 psi |
Limites de phase mobile | pH 2,0 - 7,5 |
Limites de température | 60°C Max |
Restauration | Faire passer un gradient de 100 % d’eau à 100 % d’acétonitrile. Répéter trois fois |
Classification des composés | Universel |
UOM | 1 EACH |
Spécification
Colonne HPLC | |
50 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
USP L1 | |
Silice | |
Acier inoxydable |
2,1 mm | |
5 000 psi | |
pH 2,0 - 7,5 | |
60°C Max | |
HxSil | |
Phase inverse | |
Colonnes HxSil C18 |