Learn More
Memmert™ Enceinte hygrométrique HCP
Idéal pour les essais environnementaux, les essais accélérés de durée de vie et les essais 85/85
Marque: Memmert™ HCP150
12991.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Confortable, fiable et sure - autant de caractéristiques qui décrivent la chambre d’humidité HCP Memmert.
- Tailles des modèles : 50, 105, 150, 240
- Plage de réglage de la température : 18°C à 90°C
- Plage de réglage de la température : HR 20 à 95 %
- Système de chauffage complet : répartition parfaitement homogène de la température grâce au système de chauffage à 6 côtés
- Variante modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Le contrôle par microprocesseur actif pour l’humidification et la déshumidification (HR 20 à 95 %) assure une homogénéité idéale de la température et de l’humidité ainsi qu’une récupération rapide après l’ouverture de la porte
- Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
- AutoSAFETY : moniteur supplémentaire intégré pour détecter toute température insuffisante ou surchauffe
- Fiable et sans échec, même après des années de fonctionnement continu
La chambre d’humidité HCP assure une homogénéité idéale de la température et de l’humidité ainsi qu’une récupération rapide après ouverture de la porte. La chambre est pratiquement sans entretien et garantit une fiabilité et une sécurité absolues.
Toutes les chambres d’humidité HCP Memmert sont fournies avec un TwinDISPLAY.
Le TwinDISPLAY est particulièrement pratique pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la praticité et la sécurité requises. Grâce au contrôle intuitif et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
0,1°C | |
15 kg | |
Non | |
Interfaces Ethernet et USB | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Acier inoxydable | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
18°C à 90°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Convient aux essais environnementaux, à la simulation environnementale, aux tests de durée de vie accélérée et aux tests 85/85 conformément aux normes CEI 60068-2-67 et CEI 60068-2-78. | |
Humidité relative de 0,5 % | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Alimentation en humidité avec de l’eau (uniquement pour l’eau déminéralisée avec une conductivité de 5 à 10 µS/cm et une valeur de pH comprise entre 5 et 7 ; à partir d’un réservoir externe) par une pompe à amorçage automatique | |
120 kg | |
1 | |
Chambre d’humidité | |
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
± 0,1°C | |
3 ans | |
591 mm | |
719 mm | |
1070 mm | |
591 mm | |
116 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Sonores et visuelles | |
DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (CEI 61010-1), EN 61010-2-010 | |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
156 l | |
Pas d’éclairage | |
10 | |
20 à 95% d'humidité relative | |
Chambre d’humidité | |
Porte entièrement isolée en acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Contrôle par microprocesseur actif de l’humidification et de la déshumidification | |
20 à 95% | |
Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression) | |
HCP150 | |
Diamètre libre de 40 mm | |
Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB | |
Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A | |
Les appareils doivent être transportés verticalement | |
2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
400 x 560 x 700 mm | |
400 mm | |
560 mm | |
700 mm | |
400 mm | |
90 kg | |
115/230 V |