Learn More
Acide humique, Thermo Scientific Chemicals
52.78€ - 193.97€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041747.06 |
5 g |
52.78€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041747.14 |
25 g |
193.97€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chélateur métallique ; pigments. L’acide humique est utilisé comme complément du sol dans l’agriculture et comme complément nutritionnel pour les êtres humains. Il est utilisé pour améliorer la croissance et la culture des produits agricoles, des agrumes, du gazon et des fleurs. Il est également utilisé pour améliorer la résistance des sol pauvres en matières organiques. Il est utilisé pour stimuler le système immunitaire et traiter la grippe, la grippe aviaire, la grippe porcine et d’autres infections virales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1415-93-6 | |
MFCD00147177 |
Spécification
Humic acid | |
MFCD00147177 | |
Poudre cristalline |
1415-93-6 | |
Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-809-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MT6544000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante