Learn More
Gibco™ HuMEC Basal Serum-Free Medium (1X)
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
Le milieu sans sérum basal HuMEC est conçu pour fonctionner avec le kit de supplément HuMEC (réf. 12755013). Ensemble, ces produits sont spécialement conçus pour la culture de cellules épithéliales mammaires humaines (réf. A10565). Cela se traduit par une plus grande validité expérimentale, des résultats plus reproductibles et une réduction de la variabilité et des aberrations de lot à lot qui peuvent survenir avec l’ajout de sérum. Les cellules épithéliales mammaires humaines cultivées dans le milieu HuMEC ont des profils d’expression génétique compatibles avec les cellules épithéliales mammaires normales, tels que testés sur une biopuce d’ADNc.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le milieu basal sans sérum HuMEC doit être complété par le kit de supplément HuMEC. Le kit de supplément HuMEC et le milieu sans sérum basal HuMEC peuvent être commandés ensemble comme milieu HuMEC Ready (n°12752010). Le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stockez le milieu basal entre +2°C à +8°C.
Applications :
le milieu HuMEC est spécialement optimisé pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines et a été testé dans un dosage de croissance à l’aide de cellules épithéliales mammaires humaines normales. Le milieu HuMEC favorise une croissance supérieure des cellules épithéliales mammaires humaines normales, ce qui le rend idéal pour les chercheurs qui travaillent contre le cancer du sein, en recherche pharmaceutique et d’autres aspects de la biologie du sein.
Contenu et stockage :
le milieu basal sans sérum HuMEC doit être complété par le kit de supplément HuMEC. Le kit de supplément HuMEC et le milieu sans sérum basal HuMEC peuvent être commandés ensemble comme milieu HuMEC Ready (n°12752010). Le kit de suppléments HuMEC comprend 5 ml d’un mélange de suppléments contenant du facteur de croissance épidermique, de l’hydrocortisone, de l’isoprotérénol, de la transferrine et de l’insuline, ainsi que 25 mg d’extrait pituitaire bovin. Stockez le milieu basal entre +2°C à +8°C.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules épithéliales (mammaires) |
| Classification | Sans sérum |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu sans sérum de base HuMEC |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Quantité | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Methyl-N-propargylbenzylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Pargyline