Learn More
Proteintech HumanKine™ recombinant human IGF-I protein
HumanKine™ recombinant protein
49.00€ - 165.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P05019 |
---|---|
Formule | 1 x PBS pH 7.4 |
Identification génétique (Entrez) | 3479 |
Poids moléculaire | 10 kDa |
Source | HEK293 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17600097
|
Proteintech
HZ-1322-10UG |
10 μg |
49.00€
10µg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17680087
|
Proteintech
HZ-1322-1000UG |
1000 μg |
165.00€
1000µg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17690087
|
Proteintech
HZ-1322-100UG |
100 μg |
57.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Insulin like growth factor-1, also known as Somatomedin-C is a growth factor which is structurally related to insulin and is an important regulator of growth and differentiation in various tissues and cell systems. Human IGF-1 is synthesized as two precursor isoforms with N- and alternate C-terminal propeptide. The two precursor isoforms are differentially expressed by various tissues. The proteolytic cleavage of the N- and C-terminal regions results in the mature IGF-1 protein which is identical between isoforms. IGF-1 binds to IGF-1 receptor and induces receptor autophosphorylation. This further phosphorylates Insulin receptor substrate -1 (IRS-1) and activates various downstream signaling pathways including the PI3-AKT, MAPK etc. (PMID: 17354613, 17113337, 29535161)Spécification
P05019 | |
3479 | |
HEK293 | |
<1 EU/μg | |
Recombinant | |
2-14 ng/mL EC50 | |
>95% |
1 x PBS pH 7.4 | |
10 kDa | |
Lyophilized product should be stored at -20°C to -80°C until expiry date and (at Room Temperature for 2 weeks.) | |
Human | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 xPBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Lyophilized |