Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit
Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
752.00€ - 4290.00€
Spécification
Plage de dosage | 0.16 to 10 ng/mL |
---|---|
Sensibilité du dosage | 0.045 ng/mL |
Conjugué | HRP |
Réactivité croisée | Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18782084
|
R&D Systems™
DMP300 |
1 Plate |
752.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18702164
|
R&D Systems™
SMP300 |
1 Pk. (6 Plates) |
4290.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human Total MMP-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), heparin plasma (10 ul).Spécification
0.16 to 10 ng/mL | |
HRP | |
Solid Phase Sandwich ELISA | |
Natural and Recombinant Human total MMP-3 | |
ELISA | |
MMP3 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
MMP-3 |
0.045 ng/mL | |
Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Serum | |
Human | |
4314 | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Heparin Plasma (10uL) | |
CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP3, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, Stromelysin 1, stromelysin-1, Transin-1 |