Learn More
Proteintech Kit ELISA MMP-1 total humain
La métalloprotéinase matricielle 1 (MMP1), également dénommée collagénase interstitielle et collagénase fibroblaste, fait partie de la famille des métalloprotéinases (MMP) de la matrice.
Marque:  Proteintech KE00223-96T
Code produit. 17224886
  • 269.00€ / 96 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les protéines de cette famille participent principalement à la dégradation de la matrice extracellulaire tant dans les processus physiologiques normaux que dans les processus de la maladie. Plusieurs facteurs contribuent à l’expression du MMP1, y compris les facteurs endogènes, tels que les polymorphismes et la régulation épigénétique dans la région promotrice du MMP1, ainsi que des facteurs exogènes, tels que le microenvironnement tumoral. Une variété de polymorphismes génotypiques du promoteur MMP1 ont été signalés dans diverses populations ethniques et leur contribution à différents risques de maladie a été explorée. Dans le microenvironnement tumoral, divers facteurs inflammatoires, dont l’interleukine-8 (IL-8), l’IL-1β et le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), ont été rapportés pour induire l’expression de MMP1 dans les cellules cancéreuses. (PMID: 31115512, PMID : 28334049)
Spécification
Spécification
4312
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 96RXN Human Total MMP-1 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine