missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human TIMP1 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
82.00€ - 5260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P01033 |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 7076 |
Poids moléculaire | 20.6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17863873
|
Gibco™
410-01-100UG |
100 μg |
1054.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17834303
|
Gibco™
410-01-10UG |
10 μg |
199.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17823813
|
Gibco™
410-01-1MG |
1 mg |
5260.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17853873
|
Gibco™
410-01-250UG |
250 μg |
1844.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17854303
|
Gibco™
410-01-2UG |
2 μg |
82.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17894233
|
Gibco™
410-01-500UG |
500 μg |
3160.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17893873
|
Gibco™
410-01-50UG |
50 μg |
636.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TIMP1 (metalloproteinase inhibitor 1) is a metalloproteinase inhibitor that functions by forms one-to-one complexes with target metallproteinases, such as collagenases, and irreversible inactivates them by binding to their catalytic zinc cofactor. TIMP1 acts on MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14, and MMP16. It also functions as a growth factor that regulates cell differenation, migration, and cell death. TIMP1 activates cellular signaling cascades via CD63 and ITGB1.Spécification
P01033 | |
protein with no preservative | |
20.6 | |
E. coli | |
RUO | |
CLGI; collagenase inhibitor; Collagenase inhibitor 16C8 fibroblast; EG-1; Embryogenin-1; EPA; EPO; erythroid potentiating activity; erythroid-potentiating activity; Fibroblast collagenase inhibitor; FLJ90373; HCI; Metalloproteinase inhibitor; metalloproteinase inhibitor 1; metalloproteinase tissue inhibitor; metalloproteinase tissue inhibitor 1; MMP inhibitor; RP1-230G1.3; Timp; TIMP 1; TIMP metallopeptidase inhibitor 1; TIMP1; TIMP-1; TIMP-1 protein; tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1; tissue inhibitor of metal proteinases; tissue inhibitor of metallopeptidase 1; tissue inhibitor of metalloproteinase; tissue inhibitor of metalloproteinase 1; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity, collagenase inhibitor); tissue inhibitor of metalloproteinase-1; tissue inhibitor of metalloproteinases; tissue inhibitor of metalloproteinases 1; TPA-induced protein; TPA-S1 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
7076 | |
Human TIMP1 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
TIMP1 | |
Unconjugated | |
CTCVPPHPQT AFCNSDLVIR AKFVGTPEVN QTTLYQRYEI KMTKMYKGFQ ALGDAADIRF VYTPAMESVC GYFHRSHNRS EEFLIAGKLQ DGLLHITTCS FVAPWNSLSL AQRRGFTKTY TVGCEECTVF PCLSIPCKLQ SGTHCLWTDQ LLQGSEKGFQ SRHLACLPRE PGLCTWQSLR SQIA | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit