Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour TDP-43 humaine
KE00009 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide et il est utilisé pour détecter et quantifier les niveaux protéiques de TDP-43 endogène
Marque: Proteintech™ KE00009-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le TARDBP a d’abord été trouvé comme répresseur transcriptionnel qui se lie à l’ADN TAR intégré chromosomique et réprime la transcription du VIH-1. Il a également été rapporté réguler l’épissage alternatif du gène CFTR.
- Neumann et al. (2006) ont constaté qu’une forme hyperphosphorylée, ubiquitinée et clivée de TARDBP, connue sous le nom de TDP43 pathologique, est la principale protéine de la maladie dans la démence frontotemporale ubiquitine-positive, tau et alpha-synycléine-négatifs (FTLD-U) et dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
- KE00009 est utilisé pour quantifier le niveau de TDP-43 in vivo et convient aux échantillons de CSF et de lysats cellulaires.
- KE00005 est utilisé pour quantifier le niveau de TDP-43 in vivo et convient aux échantillons de sérum ou de plasma.
- Le dosage reconnaît le TDP-43 humain. Un anticorps spécifique à TDP-43 a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine TDP-43 dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation.
- Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à TDP-43 est ajouté pour détecter la protéine TDP-43 capturée.
- Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB).
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
Spécification
BC001487 | |
0,26 ng/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
4,5 heures |
6,25 à 400 ng/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
23435 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
Q13148 |