Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de SREC-I / SCARF1 humain
Human SREC-I/SCARF1 quantitates human SREC-I/SCARF1 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH437RBX5
Description
Human SREC-I/SCARF1 quantitates human SREC-I/SCARF1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SREC-I/SCARF1.
La protéine encodée par ce gène est un récepteur éboueur qui est exprimé dans les cellules endothéliales et qui médie la liaison et la dégradation des lipoprotéines de faible densité acétylées (Ac-LDL). Les facteurs de transcription ZNF444 / EZF-2 et SP1 sont responsables de la régulation de ce gène. Cinq variantes de transcription à épissage alternatif codant des isoformes distinctes ont été décrites.
Spécification
AA986099 ; récepteur de LDL acétyle ; récepteur éboueur des cellules endothéliales ; Kiaa0149 ; MGC47738 ; mKIAA0149 ; SCARF1 ; membre de la classe F de récepteurs éboueurs 1 ; classe F de récepteurs éboueurs, membre 1 ; récepteur éboueur exprimé par les cellules endothéliales 1 ; protéine de récepteur éboueur exprimé par les cellules endothéliales 1 ; Srec ; SREC1 ; SREC-I | |
0,08 ng/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Scarf1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,08 à 20 ng/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q14162 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl | |
SCARF1 | |
4 h 45 min |