Learn More
Invitrogen™ Human Sortilin ELISA Kit
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH433RBX10
Code produit. 17834150
  • 4995.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Human Sortilin quantitates human Sortilin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Sortilin.
La sortiline fonctionne comme récepteur de tri dans le compartiment de Golgi et comme récepteur de dégagement sur la surface cellulaire. La sortiline est requise pour le transport des protéines de l’appareil de Golgi vers les lysosomes par une voie indépendante du récepteur mannose-6-phosphate (M6PR). Elle est également nécessaire pour le transport des protéines de l’appareil de Golgi aux endosomes. La sortiline favorise l‘apoptose neuronale en médiant l‘endocytose des formes précurseurs proapoptotiques du BDNF (proBDNF) et du NGFB (proNGFB). De plus, la sortiline agit comme récepteur de la neurotensine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
récepteur NT de 100 kDa ; 2900053A11Rik ; AI852375 ; glycoprotéine 110 ; glycoprotéine 95 ; Gp110 ; Gp95 ; LDLCQ6 ; mNTR3 ; récepteur de neurotensine 3 ; NT3 ; NTR3 ; Nts3 ; Ntsr3 ; Sort1 ; sortiline ; sortiline 1
0,81 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
Sort1
< 10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
0,819 à 200 ng/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
Q99523
< 12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
10 x 96 tests
Sérumt, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl
Sortiline
4 h 45 min