Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA™ instantané CD80 (soluble) pour humain
Code produit. 15531897
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Code produit. 15531897
Marque: Invitrogen™ BMS291INST
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murin) contre le sCD80 humain et conjugué à la HRP (anticorps monoclonal dirigé contre le sCD80 humain) et diluant d’échantillon, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe étalon de sCD80 humain (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Diluant d’échantillon (à utiliser lorsqu’une prédilution externe des échantillons est nécessaire)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive
Kit ELISA instantané
Le CD80 humain soluble (Hu SCD80) ELISA quantifie le Hu sCD80 dans le sérum humain, le plasma, les surnageants de culture cellulaire ou d’autres liquides organiques. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Hu sCD naturel et recombinant80. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide sCD80 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Des échantillons ou des contrôles sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par la liaison du second anticorps (détecteur) à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Un anticorps conjugué à l’enzyme lie le sandwich formé. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le CD80 (B7-1) et le CD86 (B7-2) sont des ligands de molécule de costimulation CD28 critiques de cellules T et d’un récepteur inhibiteur CTLA-4 (CD152). Les deux molécules B7 sont exprimées sur des cellules professionnelles présentatrices d’antigène et sont essentielles pour l’activation des cellules T. Ces deux molécules peuvent également se substituer l’une à l’autre dans ce processus. Le CD80 est rapidement induit à la surface des cellules B activées in vitro, avec des lignées de cellules B transformées par le virus Epstein Barr (EBV), avec des lignées de cellules de lymphome de Burkitts, avec des cellules de lymphome B folliculaire fraîchement isolées, des cellules T et des monocytes. L’antigène B- d’activation des lymphocytes B7-1 fournit des signaux régulateurs pour les lymphocytes T en conséquence de la liaison aux ligands CD28 et CTLA4 des cellules T. Les maladies associées au dysfonctionnement de la protéine CD80 comprennent le carcinome épidermoïde de la vésicule biliaire et la myocardite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P33681
Plage de dosage 0,31-20,0 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,10 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 941
Symbole de gène(s) B7,B7-1,B7.1,BB1,CD28LG,CD28LG1,LAB7
Coefficient de variation inter-dosage 9.2%
Coefficient de variation intra-dosage 7.2
Contenus des kits Détection d'anticorps, Couvercles de plaques adhésives, Diluant d’échantillon, lyophilisé, Solution d’arrêt, Microplaque à 96 puits préenduite, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Stop Solution, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme CD28 Ligand1, antigène lymphocytaire B7-1
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche