Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IgM humain à spicule (trimère) CoV-2 du SARS
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
2 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
96 pièces
Description
Il a récemment été démontré que le SARS (syndrome respiratoire aigu sévère) est causé par un coronavirus humain. Les coronavirus humains sont la principale cause de maladies des voies respiratoires supérieures, comme le rhume, chez les humains. Les coronavirus sont des virus d’ARN à brins positifs, qui présentent les plus grands génomes d’ARN viral connus à ce jour (27 à 31 kb). La première étape de l’infection par le coronavirus est la liaison de la protéine de spicule virale, une protéine de 139-kDa, à certains récepteurs dans les cellules hôtes. La protéine de spicule est le principal antigène de surface du coronavirus. La protéine de spicule glycosylée (ainsi que la protéine de nucléocapside) peut être détectée dans les surnageants de culture cellulaire infectés par des antisérums de patients atteints du SARS.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 234 à 15 000 unités/ml |
| Sensibilité du dosage | <234 unités/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Alias de gène | Coronavirus ; COVID ; Covid 19 ; COVID19 ; COVID-19 ; SARS ; Coronavirus du SARS ; CoV du SARS ; CoV2 du SARS ; CoV-2 SARS ; protéine de spicule SARS ; SARS-CoV-2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <10% |
| Coefficient de variation intra-dosage | <10% |
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite, contrôle élevé (standard), calibrateur (contrôle moyen), contrôle faible, conjugué IgM - HRP, concentré du tampon de dosage, concentré du tampon de lavage, solution de substrat, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, IgM - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Afficher plus |