Learn More
Invitrogen™ Human RTCB (aa 340-499) Control Fragment Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marque:  Invitrogen™ RP91392
176.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30200510
  • 265.00€ / 100µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (100%), Rat (100%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibodies, PA5-64867 (PA5-64867, PA5-51512 (PA5-51512. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
The function of this protein remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Human RTCB (aa 340-499) Control Fragment Recombinant Protein > 100 μL; Unlabeled