Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 3100.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q2MKA7 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Functional Assay |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 284654 |
Nom | Human R-Spondin 1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17889922
|
Gibco™
120-38-100UG |
100 μg |
634.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17801183
|
Gibco™
120-38-1MG |
2 x 500 μg | N/A | N/A | N/A | |||||
30088098
|
Gibco™
120-38-01M |
2 x 500 μg |
3100.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17871473
|
Gibco™
120-38-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17880303
|
Gibco™
120-38-250UG |
250 μg |
1088.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17890123
|
Gibco™
120-38-500UG |
500 μg |
1854.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
17850573
|
Gibco™
120-38-5UG |
5 μg |
83.75€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
This gene is a member of the R-spondin family and encodes a secreted activator protein with two cystein-rich, furin-like domains and one thrombospondin type 1 domain. In mice, the protein induces the rapid onset of crypt cell proliferation and increases intestinal epithelial healing, providing a protective effect against chemotherapy-induced adverse effects.Spécification
Q2MKA7 | |
protein with no preservative | |
Human R-Spondin 1 | |
RUO | |
RSPO1 | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
284654 | |
CHO cells | |
CRISTIN3; cristin-3; cysteine-rich and single thrombospondin domain-containing protein 3; FLJ40906; hRspo1; mCristin-3; RGD1565558; Roof plate-specific spondin-1; RP11-566C13.1; RSPO; RSPO1; Rspondin; R-spondin; R-spondin 1; R-spondin homolog; R-spondin homolog (Xenopus laevis); R-spondin-1; thrombospondin type 1 domain containing gene Rspondin | |
Unconjugated | |
SRGIKGKRQR RISAEGSQAC AKGCELCSEV NGCLKCSPKL FILLERNDIR QVGVCLPSCP PGYFDARNPD MNKCIKCKIE HCEACFSHNF CTKCKEGLYL HKGRCYPACP EGSSAANGTM ECSSPAQCEM SEWSPWGPCS KKQQLCGFRR GSEERTRRVL HAPVGDHAAC SDTKETRRCT VRRVPCPEGQ KRRKGGQGRR ENANRNLARK ESKEAGAGSR RRKGQQQQQQ QGTVGPLTSA GPA | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |