Learn More
Invitrogen™ Human PTH1R ELISA Kit
Code produit. p-7219590
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17195159
Marque: Invitrogen™ EH385RBX5
ELISA
Human PTH1R quantitates human PTH1R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PTH1R.
Le récepteur de l’hormone parathyroïde 1 fait partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Cette protéine est un récepteur de l’hormone parathyroïde (PTH) et de l’hormone similaire à l’hormone parathyroïde (PTHLH). L’activité de ce récepteur est médiée par des protéines G qui activent l’adénylylcyclase ainsi qu’un deuxième système de messager phosphatidyl inositol-calcium. On sait que les défauts de ce récepteur sont la cause de la chondrodysplasie métaphysique de Jansen (JMC), de la chondrodysplasie du type Blomstrand (BOCD), ainsi que de l’enchodromatose. On a signalé que le récepteur de l’hormone parathyroïde 1 était exprimé dans l’os, le sein, le cerveau, le côlon, le système gastro-intestinal, le rein, le foie, le placenta, la peau, le cordon ombilical et l’utérus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion MGC138426 ; MGC138452 ; parathormone ; parathyrine ; récepteur de l’hormone parathyroïde 1 ; récepteur de l’hormone parathyroïde ; récepteur de l’hormone parathyroïde 1 ; récepteur peptidique lié à l’hormone parathyroïde/hormone parathyroïde ; récepteur de la protéine liée à l’hormone parathyroïde/hormone parathyroïde ; PFE ; PPR ; PTH ; récepteur de PTH/PTHr ; récepteur de PTH/PTHrP ; récepteur de PTH/PTHrP de type I ; récepteur de PTH1 ; PTH1R ; PTHR ; PTHR1 ; PTHrel ; récepteur de peptides lié à la PTH ; PTHrP-R ; récepteur de PTHrP ; récepteur à sept hélices transmembranaires
Plage de dosage 8,19 à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8,2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q03431
Symbole de gène(s) Pth1r
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible PTH1R
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min