Learn More
Invitrogen™ Human PLUNC ELISA Kit
Human PLUNC quantitates human PLUNC in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH372RBX5
Description
Human PLUNC quantitates human PLUNC in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PLUNC.
Le PLUNC est l’homologue humain du plunc murin et est spécifiquement exprimé dans les voies respiratoires supérieures et les régions nasopharyngées. La fonction biologique exacte de cette protéine n’est pas connue. Cependant, il a été suggéré qu’elle soit impliquée dans les réponses inflammatoires aux irritants dans les voies respiratoires supérieures. Elle peut également servir de marqueur moléculaire potentiel pour la détection de la micrométastase dans le cancer du poumon non à petites cellules. Ce gène est l’homologue humain du plunc murin et, comme le gène de souris, est spécifiquement exprimé dans les voies respiratoires supérieures et les régions nasopharyngées. La fonction biologique exacte de ce gène n’est pas connue. Cependant, il a été suggéré qu’il soit impliqué dans les réponses inflammatoires aux irritants dans les voies respiratoires supérieures. Elle peut également servir de marqueur moléculaire potentiel pour la détection de la micrométastase dans le cancer du poumon non à petites cellules. Plusieurs variantes de transcription résultant de l’épissage alternatif dans l’UTR 3’ ont été détectées, mais la nature complète de seulement deux variantes est connue.
Spécification
bA49G10.5 ; membre de la famille A contenant le pli BPI 1 ; famille A contenant le pli BPI, membre 1 ; membre de la famille A contenant le pli BPI 1 ; Bpifa1 ; protéine liée aux cellules souches embryonnaires ; protéine de liaison au ligand RYA3 ; LPLUNC3 ; protéine spécifique aux poumons X ; LUNX ; LUNXNASG ; NASG ; protéine liée au carcinome nasopharyngé ; protéine clone de l’épithélium nasal, du poumon et du palais ; associée à l’épithélium nasal, du poumon et du palais ; protéine associée au carcinome de l’épithélium nasal, du poumon et du palais ; clone de l’épithélium nasal, du poumon et du palais ; transcription exprimée de l’épithélium nasal, du poumon et du palais ; Plunc ; protéine Plunc ; protéine sécrétrice dans les voies respiratoires supérieures ; palais court ; PLUNC1 court ; SPLUNC1 ; SPLUNC1SPURT ; SPURT ; protéine enrichie d’épithélium trachéal ; protéine enrichie d’épithélium trachéal ; UNQ787/PRO1606 ; protéine Von Ebner Hl | |
40 pg/ml | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Bpifa1 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
40 à 10 000 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9NP55 | |
<12% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl | |
PLUNC | |
4 h 45 min |