Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
5 Slides
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 Slides |
| Espèces | Human |
| À utiliser avec (application) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |