Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-78113
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
5 Slides | |
Human | |
Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |