Learn More
Ambion™ Bibliothèque de siARN Silencer™ humaine et souris, personnalisée, sur plaque
Click to view available options
:
1 chacun
Description
Les bibliothèques de siARN Silencer™ sont dotées de combinaisons de siRNA Silencer™ préconçus, et si disponibles, de siRNA validés Silencer™, dans des plaques à 96 ou 384 puits.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Description | Les bibliothèques d’ARNsi en plaque, personnalisé, inclut des combinaisons d’ARNsi Silencer préconçues, et si disponibles, d’ARNsi validés Silencer, dans des plaques à 96 ou 384 puits |
| Type de produit | Bibliothèque d’ARNsi en plaque |