Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MMP-9 platine pour humain eBioscience™
Kit ELISA sandwich
Marque:  Invitrogen™ BMS2016-2TEN
Code produit. 15591487
  • 4500.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre le MMP-9 humain
  • Anticorps polyclonal anti-MMP-9 humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon de MMP-9 humain lyophilisé, 30 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Description
Description
Le test ELISA de la métalloprotéinase matricielle humaine 9 (MMP-9 humaine) permet de quantifier la MMP-9 humaine dans le sérum, le plasma, les solutions tamponnées ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la MMP-9 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la MMP-9 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La MMP9 (métallopeptidase matricielle 9, GELB, CLG4B) est une métalloprotéinase matricielle, une famille d’endopeptidases dépendantes du zinc et du calcium qui dégradent les protéines de la matrice extracellulaire. La MMP9 est sécrétée sous forme de zymogène de 92 kDa et le clivage du pro-MMP9 entraîne une enzyme active avec un poids moléculaire de 82 kDa. La MMP9 possède un domaine de liaison à la gélatine composé de trois unités de fibronectine de type II, un domaine catalytique contenant le site de liaison au zinc, un domaine homologue au collagène de type V riche en proline et un domaine similaire à l’hémopexine. La MMP9 est produite par des monocytes, des macrophages, des neutrophiles, des kératinocytes, des fibroblastes, des ostéoclastes et des cellules endothéliales, et est impliquée dans les réponses inflammatoires, le remodelage tissulaire, la cicatrisation des plaies, la croissance tumorale et les métastases. La MMP9 est fournie par des cellules dérivées de la moelle osseuse et contribue à la carcinogenèse cutanée. De plus, la MMP9 dégrade les collagènes de type IV et V. Les études chez les singes rhésus suggèrent que l’enzyme est impliquée dans la mobilisation induite par l’IL-8 des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, et les études sur des modèles murins suggèrent un rôle dans le remodelage des tissus associés à la tumeur. Des études ont montré qu’un taux élevé de MMP9 est associé à la progression de la fibrillation auriculaire idiopathique et de l’anévrisme aortique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P14780
0,05 ng
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CLG4B,GELB,MANDP2,MMP-9
7.3%
HRP
RUO
2°C à 8°C
Humaine
3 heures 10 min.
0,23-15,0 ng/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Supernatant
ELISA
4318
10.2%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
10 x 96 tests
Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl
Gélatinase 92 kDa, gélatinase B, GELB
1 heures 20 min
Usage exclusivement réservé à la recherche