Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de MAGP-2 / MFAP5 humaine
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant.
670.00€ - 5100.00€
Spécification
Numéro d’adhésion AAT9 ; MAGP2 ; MAGP-2 ; MFAP5 ; MFAP-5 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles 2 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles-2 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; MP25 ; THE1A-MFAP5
Plage de dosage 0,04 à 10 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,04 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17195079
Afficher les documents
Invitrogen™
EH312RBX5
5 x 96 tests
2690.00€
1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17844120
Afficher les documents
Invitrogen™
EH312RBX10
10 x 96 tests
5100.00€
10 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17104613
Afficher les documents
Invitrogen™
EH312RB
96 dosages
670.00€
96 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
Description
Human MAGP-2/MFAP5 quantitates human MAGP-2/MFAP5 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MAGP-2/MFAP5.
Ce gène code une glycoprotéine associée aux microfibrilles de 25 kDa qui est riche en résidus de sérine et de thréonine. Il n’a pas d’extrémité carboxyle hydrophobe ou de régions riches en proline, glutamine et tyrosine, qui sont caractéristiques d’une glycoprotéine associée aux microfibrilles de 31 kDa (MFAP2). La similarité étroite entre ces deux protéines se limite à une région centrale de 60 aa où se produit l’alignement précis de 7 résidus de cystéine. Les différences structurelles suggèrent que cette protéine codée possède certaines fonctions distinctes de celles du MFAP2.
Spécification
Spécification
AAT9 ; MAGP2 ; MAGP-2 ; MFAP5 ; MFAP-5 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles 2 ; glycoprotéine associée aux microfibrilles-2 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; protéine associée aux microfibrilles 5 ; MP25 ; THE1A-MFAP5
0,04 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
MFAP5
<10%
HRP
Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
MFAP5
4 h 45 min
0,04 à 10 ng/ml
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
Q13361
<12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
Documents
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado