Learn More
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA
Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit |
---|---|
Espèces | Human |
Conjugué | Biotin |
Sensibilité du dosage | 31.20 to 2000 pg/mL |
Plage de dosage | 31.20 to 2000 pg/mL |
Requires:
DuoSet Ancillary Reagent Kit 2 - Catalog # DY008
OR
- Wash Buffer - 0.05%Tween™ 20 in PBS, pH 7.2-7.4
- Block Buffer - 1% BSA in PBS, pH 7.2-7.4
- Reagent Diluent - 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 in Tris-buffered Saline, pH 7.2-7.4, 0.2μm filtered
- Substrate Solution - Catalog # DY999
- Stop Solution - 2N H2SO4
- Microplates - Catalog # DY990
- ELISA Plate Sealers
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30021595
|
R&D Systems™
DY208 |
1 Kit (for 15 Plates) |
685.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30021151
|
R&D Systems™
DY208-05 |
1 Kit (for 5 Plates) |
351.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL8/IL-8.Spécification
Solid Phase Sandwich ELISA Development Kit | |
Biotin | |
31.20 to 2000 pg/mL | |
ELISA | |
3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Human | |
31.20 to 2000 pg/mL | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
3576 | |
Capture Antibody Detection Antibody Recombinant Standard Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA