Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain
Description
Includes
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-6 humaine
- Anticorps monoclonal anti-IL-6 humaine conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon d’IL-6 humaine lyophilisé, 200 pg/ml après reconstitution
- Contrôle élevé
- Contrôle bas
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Colorant rouge
- Films adhésifs
Le test ELISA pour l’interleukine-6 humaine (IL-6 humaine) quantifie l’IL-6 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-6 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-6 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P05231 |
| Plage de dosage | 1,56-100 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,92 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Supernatant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 3569 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche