Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA
Human IL-6 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit | ELISA Development Kit |
---|---|
Espèces | Human |
Conjugué | Biotin |
Plage de dosage | 9.38 to 600 pg/mL |
Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30021411
|
R&D Systems™
DY206 |
15 Plates |
685.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30021312
|
R&D Systems™
DY206-05 |
5 Plates |
351.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-6.Spécification
ELISA Development Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
3569 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Human | |
9.38 to 600 pg/mL | |
ELISA | |
B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Human IL-6 DuoSet ELISA