Learn More
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
83.75€ - 824.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P60568 |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 3558 |
Poids moléculaire | 15.5 kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17881063
|
Gibco™
200-02-100UG |
100 μg |
222.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17851193
|
Gibco™
200-02-10UG |
10 μg |
83.75€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17820813
|
Gibco™
200-02-1MG |
1 mg |
824.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17850213
|
Gibco™
200-02-250UG |
250 μg |
289.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17881773
|
Gibco™
200-02-500UG |
500 μg |
502.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17831293
|
Gibco™
200-02-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Recombinant Human IL-2 is a 15.5 kDa protein, containing 134 amino acid residues including one intrachain disulfide bond. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin 2 (IL-2) is an immuno-modulatory cytokine that is important for the proliferation of activated T cells, differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes and macrophages. IL-2 signals through the IL-2 receptor (IL-2R), a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL-4) and interleukin 7 (IL-7). The expression of the IL-2 gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a gene similar to IL-2 in mice leads to an ulcerative colitis-like disease that suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli.Spécification
P60568 | |
protein with no preservative | |
15.5 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
IL-2 | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of murine CTLL-2 cells is ≤ 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 1 x 10^7 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
3558 | |
Human IL-2 | |
RUO | |
aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; Il-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; interleukin 2 variant IL2delta2; Interleukin2; Interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; interleukin-2; interleukin 2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; patial sequence of Interleukin-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF | |
IL2 | |
Unconjugated | |
MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFAQSII STLT | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Human IL-2 Recombinant Protein, PeproTech®