Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-16 humaine
Human IL-16 quantitates human IL-16 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | FLj16806 ; FLJ42735 ; FLJ44234 ; H-IL-16 ; IL 16 ; Il16 ; IL-16 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 16 ; Interleukine16 ; Interleukine-16 ; LCF ; facteur de chimioattractante des lymphocytes ; M-IL-16 ; MKIAA4048 ; interleukine neuronale 16 ; NIL16 ; Pril16 ; Pril-16 ; Prointerleukine 16 ; Pro-interleukine-16 |
---|---|
Plage de dosage | 5 à 3 000 pg/mL |
Sensibilité du dosage | 5 pg/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17175019
|
Invitrogen™
EH259RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114553
|
Invitrogen™
EH259RB |
96 dosages |
654.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human IL-16 quantitates human IL-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-16.
La protéine codée par l’IL-16 est une cytokine pléiotropique qui fonctionne comme un chimioattractant, un modulateur de l’activation des cellules T et un inhibiteur de la réplication du VIH. Le processus de signalisation de cette cytokine est médié par le CD4. Le produit de l’IL-16 subit un traitement protéolytique qui produit deux protéines fonctionnelles. La fonction cytokine est exclusivement attribuée au peptide sécrété à l’extrémité C-terminale, tandis que le produit de l’extrémité N-terminale peut jouer un rôle dans le contrôle du cycle cellulaire. La caspase 3 est impliquée dans le traitement protéolytique de cette protéine. L’épissage alternatif génère plusieurs variantes de transcription.
Spécification
FLj16806 ; FLJ42735 ; FLJ44234 ; H-IL-16 ; IL 16 ; Il16 ; IL-16 ; ILN ; Interleukine ; interleukine 16 ; Interleukine16 ; Interleukine-16 ; LCF ; facteur de chimioattractante des lymphocytes ; M-IL-16 ; MKIAA4048 ; interleukine neuronale 16 ; NIL16 ; Pril16 ; Pril-16 ; Prointerleukine 16 ; Pro-interleukine-16 | |
5 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL16 | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
IL-16 | |
4 h 45 min |
5 à 3 000 pg/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q14005 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |