Learn More
Gibco™ Human IL-13 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 5140.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P35225 |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 3596 |
Poids moléculaire | 12.6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17880593
|
Gibco™
200-13-100UG |
100 μg |
1030.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17801693
|
Gibco™
200-13-10UG |
10 μg |
194.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17830813
|
Gibco™
200-13-1MG |
1 mg |
5140.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17860593
|
Gibco™
200-13-250UG |
250 μg |
1802.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17840893
|
Gibco™
200-13-2UG |
2 μg |
80.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17811793
|
Gibco™
200-13-500UG |
500 μg |
3085.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17841693
|
Gibco™
200-13-50UG |
50 μg |
620.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.Spécification
P35225 | |
protein with no preservative | |
12.6 | |
E. coli | |
RUO | |
ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
3596 | |
Human IL-13 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Il13 | |
Unconjugated | |
MSPGPVPPST ALRELIEELV NITQNQKAPL CNGSMVWSIN LTAGMYCAAL ESLINVSGCS AIEKTQRMLS GFCPHKVSAG QFSSLHVRDT KIEVAQFVKD LLLHLKKLFR EGRFN | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |