Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantité d’emballage:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | ELISA Development Kit |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Human |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 3.91 to 250 pg/mL |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3553 |
| Synonyme | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Quantité d’emballage | 15 plaques |
| Afficher plus |