Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ pour IL-1 bêta humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Code produit. 15541087
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
2 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
Code produit. 15541087
Marque: Invitrogen™ 88726122
Edge
Includes
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement 10X.Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
  • Diluant ELISA / ELISPOT 5X.Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
  • Enzyme.Avidine-HRP prétitrée
  • Substrat.Solution TMB 1X
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 1bêta humaine (IL-1β) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-1β humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine-1 bêta (IL-1 bêta) est une cytokine pro-inflammatoire exprimée par les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. L’IL-1 bêta est synthétisée en réponse à des stimuli inflammatoires comme une proforme inactive de 31 kDa qui s’accumule dans le cytosol. Le clivage de la pro-IL-1 bêta dans la protéine de 17 kDa active nécessite l’activation des inflammasomes, qui sont des complexes multiprotéines qui répondent aux agents pathogènes, aux conditions de stress et à d’autres signaux de danger. L’activation de l’inflammasome déclenche le traitement du précurseur de la caspase-1 sous sa forme active, ce qui clive à son tour la pro-IL-1 bêta. L’IL-1 bêta n’a pas de peptide de séquence de signal pour la voie classique ER / Golgi. Elle est sécrétée le long de la caspase-1 via un mécanisme alternatif et compris de manière incomplète. Bien que l’IL-1 bêta soit le plus souvent sécrété sous sa forme active, la sécrétion de la protéine non clivée peut être détectable dans certaines conditions biologiques. Les signaux de l’IL-1 bêta via deux récepteurs, IL-1RI et IL-1RII, sont tous deux partagés avec l’IL-1 alpha. L’activité de l’IL-1 bêta peut être modérée par l’antagoniste du récepteur IL-1 (IL-1RA), une protéine produite par de nombreux types de cellules qui bloque la liaison des récepteurs par l’inhibition compétitive. L’IL-1 bêta joue un rôle important dans la défense de l’hôte inné en déclenchant la production d’autres cytokines proinflammatoires dans les cellules cibles et en déclenchant des réponses en phase aiguë à l’infection et aux blessures. Des niveaux élevés d’IL-1 bêta ont été associés à de nombreuses conditions inflammatoires chroniques d’IL-1 bêta neutralisant la valeur thérapeutique potentielle des anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01584
Plage de dosage 2-150 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3553
Symbole de gène(s) IL-21
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-1 bêta
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche