Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IFN gamma pour humain eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu avec plaques
Marque:  Invitrogen™ 88-7316-86
Code produit. 15551107
  • 568.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Contient de l’azoture
Includes:
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement 10X.Tampon pour le placage de l’anticorps de capture
  • Diluant ELISA / ELISPOT 5X.Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme
  • Enzyme.Avidine-HRP prétitrée
  • Substrat.Solution TMB 1X
Description
Description
Le kit ELISA non revêtu d’interféron-gamma humain (IFNγ) contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption par enzyme liée (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de la protéine IFN-γ humaine.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P01579
4 pg/ml
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CSIF,IL-10
HRP
RUO
2°C à 8°C
Humaine
24 h 30 min
4-500 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant, Supernatant
ELISA
3458
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon pour enduisage 10X Tampon pour le plaquage de l’anticorps de capture, Diluant ELISA/ELISPOT 5X : Tampon pour le blocage et la dilution de l’anticorps de détection et de l’enzyme, Enzyme : Avidine HRP prétitrée, Substrat : Solution TMB 1X, Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -76 ; -86)
10 x 96 tests
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Interféron-gamma, IFN-g, IFNg
1 h 45 min
Usage exclusivement réservé à la recherche