Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain
Kit ELISA sandwich
714.00€ - 2235.00€
Spécification
Numéro d’adhésion P01579
Plage de dosage 25,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage <2 pg/ml
Description Kit ELISA d’IFN gamma humain
Conjugué Biotine
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Suffisant pour Prix Quantité et disponibilité  
10701195
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIFNG
Kit ELISA d’IFN gamma humain 96 puits de microplaques
714.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10700815
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIFNG2
Kit ELISA d’IFN gamma humain 2 x 96 puits de microplaques
752.00€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10351504
Afficher les documents
Invitrogen™
EHIFNG5
Kit ELISA d’IFN gamma humain 5 x 96 puits de microplaques
2235.00€
1 kit
En stock
Description
Dosez les concentrations d’IFN-g (interféron gamma humain) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium) et les échantillons de surnageant de culture avec nos kits ELISA d’IFN gamma humain Invitrogen™.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kit ELISA IFN gamma pour humain