Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour HSP70 humaine
ELISA sandwich en phase solide utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de l’HSP70 endogène
Marque: Proteintech™ KE00059-96T
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Reconnaît le HSP70 humain
- HSP70 (protéine de choc thermique 70) est un membre inductible par le stress des protéines qui sont des chaperons hautement conservés impliqués dans le pliement, le repliement, le transport et le ciblage des protéines
- L’expression des protéines peut être fortement activée par des stimuli stressants
- Régulation ascendante significative de HSP70 observée dans les tumeurs
- Augmentation des taux sériques associés à la progression de maladies multiples (athérosclérose, insuffisance cardiaque, diabète)
Procédé :
- Anticorps spécifiques à l’HSP70 pré-enduits sur des micropuits
- Protéine HSP70 dans les échantillons capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à l’HSP70 est ajouté pour détecter la protéine HSP70 capturée
- Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- Solution contenant de l’acide sulfurique utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs
- Proportionnel à la quantité de protéines liées, mesurable à 450 nm avec longueur d’onde de correction réglée à 630 nm
Spécification
NP_005336 | |
1 pg/ml | |
ELISA sandwich, double anticorps | |
plasma, Sérum | |
Humaine | |
Humaine | |
<10% | |
Glace bleue | |
3,5 heures |
31,25 à 2 000 pg/ml | |
ISO 13485 | |
Kit ELISA enduit | |
DAB | |
3303 | |
Solide | |
<10% | |
-20°C à +4°C | |
P08107 |