missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Human HPRG Recombinant Protein, PeproTech®
CHO cells Recombinant Protein
80.50€ - 2980.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P04196 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Functional Assay |
Formule | protein with no preservative |
Identification génétique (Entrez) | 3273 |
Poids moléculaire | 57.7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17871373
|
Gibco™
100-60-100UG |
100 μg |
598.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17820793
|
Gibco™
100-60-1MG |
1 mg |
2980.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17800883
|
Gibco™
100-60-250UG |
250 μg |
1044.00€
250µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17871463
|
Gibco™
100-60-25UG |
25 μg |
195.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17820313
|
Gibco™
100-60-500UG |
500 μg |
1784.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17891463
|
Gibco™
100-60-5UG |
5 μg |
80.50€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HRG contains two cystatin-like domains and is located in plasma and platelets. The physiological function has not been determined but it is known that the protein binds heme, dyes and divalent metal ions. It can inhibit rosette formation and interacts with heparin, thrombospondin and plasminogen. Two of the protein's effects, the inhibition of fibrinolysis and the reduction of inhibition of coagulation, indicate a potential prothrombotic effect. Mutations in this gene lead to thrombophilia due to abnormal histidine-rich glycoprotein levels.Spécification
P04196 | |
protein with no preservative | |
57.7 | |
CHO cells | |
RUO | |
AI265597; AW413091; D16jh2; D18020; DKFZp779H1622; histidine rich glycoprotein; histidine-proline-rich glycoprotein; Histidine-rich glycoprotein; histidine-rich glycoprotein 1; HPRG; HRG; HRG1; Hrgp; THPH11 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
3273 | |
Human HPRG | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
HRG | |
Unconjugated | |
VSPTDCSAVE PEAEKALDLI NKRRRDGYLF QLLRIADAHL DRVENTTVYY LVLDVQESDC SVLSRKYWND CEPPDSRRPS EIVIGQCKVI ATRHSHESQD LRVIDFNCTT SSVSSALANT KDSPVLIDFF EDTERYRKQA NKALEKYKEE NDDFASFRVD RIERVARVRG GEGTGYFVDF SVRNCPRHHF PRHPNVFGFC RADLFYDVEA LDLESPKNLV INCEVFDPQE HENINGVPPH LGHPFHWGGH ERSSTTKPPF KPHGSRDHHH PHKPHEHGPP PPPDERDHSH GPPLPQGPPP LLPMSCSSCQ HATFGTNGAQ RHSHNNNSSD LHPHKHHSHE QHPHGHHPHA HHPHEHDTHR QHPHGHHPHG HHPHGHHPHG HHPHGHHPHC HDFQDYGPCD PPPHNQGHCC HGHGPPPGHL RRRGPGKGPR PFHCRQIGSV YRLPPLRKGE VLPLPEANFP SFPLPHHKHP LKPDNQPFPQ SVSESCPGKF KSGFPQVSMF FTHTFPK | |
≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit