Learn More
R&D Systems™ Human High Sensitivity Cytokine B Premixed Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantité:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
2 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Conditionnement:
1 kit
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 Plex |
| Espèces | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |