Learn More
Invitrogen™ Human Hemopexin ELISA Kit
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH238RB
Description
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemopexin.
L’hémopexine est une glycoprotéine sérique qui lie l’hème et la transporte au foie pour la dégradation et la récupération du fer, après quoi l’hémopexine libre retourne à la circulation. Structurellement, l’hémopexine se compose de deux moitiés similaires d’environ deux cents résidus d’acides aminés reliés par une région charnière riche en histidine. Chaque moitié se forme elle-même par la répétition d’une unité de base de 35 à 45 résidus.
Spécification
Bêta-1 glycoprotéine B ; hémopexine ; HPX ; Hpxn ; HX ; Hyaluronidase | |
0,2 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
HPX | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,2 à 50 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P02790 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
Hémopexine | |
4 h 45 min |