Learn More
Invitrogen™ Human Hemopexin ELISA Kit
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH238RBX5
Code produit. 17134999
  • 2635.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Human Hemopexin quantitates human Hemopexin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemopexin.
L’hémopexine est une glycoprotéine sérique qui lie l’hème et la transporte au foie pour la dégradation et la récupération du fer, après quoi l’hémopexine libre retourne à la circulation. Structurellement, l’hémopexine se compose de deux moitiés similaires d’environ deux cents résidus d’acides aminés reliés par une région charnière riche en histidine. Chaque moitié se forme elle-même par la répétition d’une unité de base de 35 à 45 résidus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bêta-1 glycoprotéine B ; hémopexine ; HPX ; Hpxn ; HX ; Hyaluronidase
0,2 ng/mL
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
HPx
<10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
0,2 à 50 ng/mL
Biotine
Plasma, Sérum, Surnageant
P02790
<12%
Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
5 x 96 tests
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Hémopexine
4 h 45 min
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers