Learn More
Gibco™ Human Heat Stable bFGF Recombinant Protein
Gibco Heat Stable Recombinant Human Bfgf is a heat stable version of basic FGF (Fibroblast Growth Factor) engineered for greater stability in cell culture conditions. HS bFGF maintains at least 50% more activity after 72 hours, in cell culture conditions than competitor product.
128.00€ - 1578.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cell Culture |
---|---|
Poids moléculaire | 19 kDa |
Concentration en endotoxines | Less than 1 EU/ug |
Longueur des protéines | 155 aa + 20 aa for N-terminal tag for purification purposes |
Type de produit | Heat Stable Recombinant Human bFGF |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16443569
|
Gibco™
PHG0360 |
500 μg |
1578.00€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15930547
|
Gibco™
PHG0367 |
5 μg |
128.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15940877
|
Gibco™
PHG0368 |
50 μg |
686.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15950877
|
Gibco™
PHG0369 |
100 μg |
834.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Human Heat Stable bFGF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
- Superior performance - Retains bioactivity without the use of artificially high concentrations.
- Easy to use - Direct replacement for your current bFGF allowing for easy substitution in protocols.
- Advancement without compromise - > 90% sequence homology to native bFGF, leaving heparin and FGF receptor binding sites untouched
Specifications
Cell Culture | |
Less than 1 EU/ug | |
Heat Stable Recombinant Human bFGF | |
Sterile | |
Carrier-Free | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Growth Factors and Receptors | |
Neurobiology, Oncology, Stem Cell Research, Microbiology, Differentiation, Angiogenesis |
19 kDa | |
155 aa + 20 aa for N-terminal tag for purification purposes | |
Human | |
Store the lyophilized protein at -20°C, preferably desiccated. | |
< 1 EU/μg | |
E. coli | |
Lyophilized | |
Greater than 95% by SDS-PAGE |