Learn More
Proteintech Kit ELISA GITR/TNFRSF18 humain
La protéine associée au récepteur du TNF induit par les glucocorticoïdes, également connue sous le nom de CD357 ou TNFRSF18, fait partie de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF-R).
Marque:  Proteintech KE00220-96T
Code produit. 17204886
  • 269.00€ / 96 réactions
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le GITR est exprimé constitutivement à des niveaux élevés dans les cellules régulatrices T (cellules Treg) et joue un rôle clé dans l’auto-tolérance immunologique dominante maintenue par les cellules T régulatrices CD25+CD4+. Elle est exprimée à de faibles niveaux sur les lymphocytes T répondeurs au repos. L’expression de la GITR sur les cellules T peut être régulée à la hausse par activation. La GITR est activée par le ligand GITR (GITRL) qui est principalement exprimé sur APC. Les interactions GITR-GITRL pourraient co-stimuler les fonctions cellulaires T des intervenants et les fonctions suppressives des lymphocytes Treg.
Spécification
Spécification
8784
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 96RXN Human GITR/TNFRSF18 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine