Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour GATA-4 humain
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH211RB
Description
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 est membre de la famille GATA de facteurs de transcription à doigt de zinc. Les membres de cette famille reconnaissent le motif GATA présent dans les promoteurs de nombreux gènes. Cette protéine est pensée pour réguler les gènes impliqués dans l’embryogenèse et dans la différenciation et la fonction myocardiques. Des mutations dans le gène codant GATA4 ont été associées à des défauts septaux cardiaques.
Spécification
ASD2 ; protéine liant l’ADN GATA-GT2 ; GAT4 ; protéine liant la GATA 4 ; GATA4 ; Gata-4 ; facteur de liaison de la GATA 4 ; protéine liant la GATA 4 ; MGC126629 ; TACHD ; TOF ; facteur de transcription GATA-4 ; VSD1 | |
0,85 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GATA4 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,85 à 200 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P43694 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
GATA4 | |
4 h 45 min |