Learn More
R&D Systems™ Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.31 to 10 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.085 ng/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human Galectin-3. This assay cross-reacts 58% with Mouse Galectin-3. |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 3958 |
| Symbole de gène(s) | LGALS3 |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |