missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Flt-3 Ligand/FLT3L XL Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
100 tests
Spécification
Spécification
| Type de produit | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Quantité | 1 kit |
| Espèces | Human |
| Cible de liaison | Flt-3 Ligand/FLT3L |
| Identification génétique (Entrez) | 2323 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu