Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour FGF-16 humaine
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant.
668.00€ - 2690.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | FGF ; FGF-16 ; FGF-16 ; facteur de croissance du fibroblaste ; facteur de croissance des fibroblastes 16 ; fusion métacarpienne 4-5 ; MF4 |
---|---|
Plage de dosage | 0,82 à 200 ng/mL |
Sensibilité du dosage | 0,82 ng/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17144939
|
Invitrogen™
EH185RBX5 |
5 x 96 tests |
2690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17194463
|
Invitrogen™
EH185RB |
96 dosages |
668.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human FGF-16 quantitates human FGF-16 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-16.
Joue un rôle important dans la régulation du développement embryonnaire, de la prolifération cellulaire et de la différenciation cellulaire et est nécessaire pour la prolifération normale des cardiomyocytes et le développement cardiaque.
Spécification
FGF ; FGF-16 ; FGF-16 ; facteur de croissance du fibroblaste ; facteur de croissance des fibroblastes 16 ; fusion métacarpienne 4-5 ; MF4 | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FGF16 | |
<10% | |
HRP | |
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
FGF16 | |
4 h 45 min |
0,82 à 200 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
O43320 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |