Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour cytokératine 8 / KRT8 humaine
Le kit Human Cytokeratin 8 / KRT8 quantifie la cytokératine 8 / KRT8 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant.
Marque: Invitrogen™ EH147RB
Description
Le kit Human Cytokeratin 8 / KRT8 quantifie la cytokératine 8 / KRT8 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la cytokératine 8 / KRT8 humaine naturelle et recombinante.
La cytokératine 8 appartient à la famille de kératine de type II qui se trouve sur le bras long du chromosome 12. Les kératines de type I et II s’hétéropolymerisent pour former des filaments de taille intermédiaire dans le cytoplasme des cellules épithéliales. La cytokératine 8 se dimérise généralement avec de la kératine 18 pour former un filament intermédiaire dans des cellules épithéliales simples à simple couche. Cette protéine joue un rôle dans le maintien de l’intégrité structurale cellulaire et fonctionne également dans la transduction de signal et la différenciation cellulaire. Les mutations de ce gène provoquent une cirrhose cryptogénique.
Spécification
AA960620 ; AL022697 ; AU019895 ; C CY K2C8 ; CARD2 ; CB186 ; CK 8 ; CK8 ; CK-8 ; cyk8 ; CYKER ; cytokératine 8 ; cytokératine 8 (370 AA) ; Cytokératine endo A ; cytokératine-8 ; Cytokératine-A ; Drek8 ; EndoA ; ETID33550.23 ; ETID43142.23 ; ETID43142.8 ; kératine dure ; K2C8 ; K8 ; K-8 ; KERA ; kératine 8 ; Kératine 8, type II ; complexe de kératine 2, basique, gène 8 ; Kératine, type 2, gène 8 ; kératine, cytosquelette de type II 8 ; kératine-8 ; KO ; Krt-2.8 ; krt2-8 ; KRT8 ; PROTÉINE DE QUALITÉ FAIBLE : kératine, cytosquelette de type II 8 ; sb :cb186 ; cytokératine de type II A (no0,8) ; kératine de type II Kb8 ; wu :fa20h05 ; wu :fa95h10 ; wu :fb96c06 ; Zfk8 ; zf-K8 | |
0,41 pg/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
KRT8 | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,410 à 100 pg/ml | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P05787 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Cytokératine 8 | |
4 h 45 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.