Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour cytochrome C humain
Kit ELISA sandwich
Marque:  Invitrogen™ BMS263TEN
Code produit. 15561847
  • 4500.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal dirigé contre le cytochrome c humain
  • Anticorps monoclonal anti-cytochrome c humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon de cytochrome c humain lyophilisé, 10 ng/ml après reconstitution
  • Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Tampon de lyse 10 x
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Description
Description
Le test ELISA du cytochrome c humain permet de quantifier le cytochrome c dans les lysats de cellules humaines.Le dosage reconnaîtra exclusivement le cytochrome c humain naturelle et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide du cytochrome c humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le cytochrome C est une protéine transportant des électrons qui réside dans l’espace inter-membranaire de la mitochondrie, où il joue un rôle essentiel dans le processus de phosphorylation oxydante et la production d’ATP cellulaire. La libération du cytochrome C des mitochondries au cytosol est déclenchée par des stimuli apoptotiques. Dans le cytoplasme, le cytochrome C lie le facteur d’activation de la protéase apoptotique qui active la procaspase 9 initiatrice apoptotique. Le cytochrome C cytosolique intervient dans l’activation de la caspase 3, une molécule de la famille des ICE qui est un effecteur clé de l’apoptose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P99999
0,05 ng
Kit ELISA
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CYC,HCS,THC4
6%
HRP
RUO
2°C à 8°C
Humaine
3 heures 10 min.
0,08-5,0 ng/ml
Biotine
Lysats cellulaires
ELISA
54205
4%
Plaques à 96 puits pré-enduites, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Tampon de lyse, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
10 x 96 tests
Lysat cellulaire ,5 μl
CYC, Cytochrome C somatique, HCS
1 heures 20 min
Usage exclusivement réservé à la recherche