Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de facteur de coagulation humain XIV / protéine C
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH119RB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human Coagulation Factor XIV/Protein C quantitates human Coagulation Factor XIV/Protein C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Coagulation Factor XIV/Protein C.
La protéine C est une glycoprotéine plasmatique dépendante de la vitamine K qui est clivée par le complexe thrombine-thrombomoduline sous sa forme activée. La protéine C sous sa forme activée contient un domaine de protéase sérine et des fonctions dans la dégradation des formes activées des facteurs de coagulation V et VIII. La protéine C est une protéase sérine dépendante de la vitamine K produite dans le foie et composée de 2 chaînes polypeptidiques. La proenzyme de 62 kDa est activée par la thrombine liée à un récepteur de surface endothélial et l’enzyme active clive le facteur Va et VIIIa et inhibe ainsi la coagulation sanguine. Le poids moléculaire de l’enzyme active est de 55 kDa et les concentrations normales dans le plasma humain sont d’environ 1 à 3 ng/ml en raison du renouvellement très rapide, la concentration de proenzyme est d’environ 3 μg/ml. Des mutations dans le gène de la protéine C ont été associées à la thrombophilie due à une carence en protéine C, à des purpura fulminans néonatal et à une thrombose veineuse récurrente.Spécification
Peptide d’activation ; protéine C anticoagulante ; APC ; IIA d’Autoprothrombine ; facteur de coagulation sanguin XIV ; EDQVRPLIDGK ; inactivateur des facteurs de coagulation Va, VIII ; PC ; protéine C prépro ; Proc ; Proc1 ; protéine C ; protéine C (inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa) ; protéine C prépropeptide ; protéine C, inactivateur des facteurs de coagulation Va et VIIIa ; THPH3 ; THPH4 ; protéine C de type I ; protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K ; chaîne légère de la protéine C dépendante de la vitamine K ; protéine C dépendante de la vitamine K. | |
0,82 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
PROC | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0,82 à 20 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
P04070 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Protéine C | |
4 h 45 min |