missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human cIAP-1/HIAP-2 Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  R&D Systems MAB818

Code nomenclature Nacres: NA.46

396.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 18130571

  • 501.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

cIAP-1/HIAP-2 Monoclonal specifically detects cIAP-1/HIAP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

cIAP-1/HIAP-2
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Knockout Validated
Q13490
BIRC2
E. coli-derived recombinant human cIAP-1/HIAP-2 His2-Ser618 Accession # Q13490
100 μg
Primary
Detects human cIAP-1/HIAP-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant human (rh) cIAP-2 (aa 2-604) and no cross-reactivity with rhBIRC6 (aa 4582-4735), rhcIAP-2 (aa 94-178), rhXIAP (aa 1-497), rhXIAP (BIR2 domain; aa 124-242), or rhXIAP (BIR3 domain; aa 252-356) is observed.
Human
Purified
Western Blot, KnockDown
681732
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
API1Hiap-2, apoptosis inhibitor 1, baculoviral IAP repeat containing 2, baculoviral IAP repeat-containing 2, baculoviral IAP repeat-containing protein 2, BIRC2, cIAP1, C-IAP1, hIAP2, HIAP-2, IAP homolog B, IAP2, IAP-2, Inhibitor of apoptosis protein 2, MIHB, MIHBHIAP2, NFR2-TRAF signalling complex protein, RING finger protein 48, RNF48hiap-2, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 2
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
329
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis