missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&DSystems™ Human BTLA DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantité:
1 kit (pour 5 plaques)
Conditionnement:
1 kit
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 62.50 - 4000 pg/mL |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 151888 |
| Quantité | 1 kit (pour 5 plaques) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonyme | B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743 |
| Cible | Human |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu