Learn More
Human BTK Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  R&D Systems MAB5807
392.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18148830
  • 490.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
BTK Monoclonal specifically detects BTK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Human BTK Antibody, R&D Systems™ > 100ug; Unlabeled